Learn More
Fisherbrand™ Rotor 6 x 0,5 ml de rechange
Pour microtubes et adaptateurs standard. Les rotors 6 x 1,5 ml de rechange Fisherbrand™ sont destinés à être utilisés avec la mini-centrifugeuse Fisherbrand.
Marque: Fisherbrand™
Informations supplémentaires : Poids : 0.02820kg
Description
- Prolonge la durée de vie de votre centrifugeuse
- En matériaux durables
- Accélération rapide jusqu’à 6 000 tr/min
Spécification
Rotor | |
6 000 tr/min |