Description
This is a rabbit polyclonal antibody raised against the C terminus of human CEP97.
CEP97 (centrosomal protein of 97 kDa) has been identified as part of a complex with CP110. Together, CP110 and CEP97 have been shown to play a role in the assembly of cilia. Loss of CEP97 or CEP110 promotes cilia formation while forced expression inhibits ciliogenesis.
Spécification
Spécification
| Antigène | CEP97 |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.33 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| Expression | CEP97 |
| Numéro d’ordre du gène | Q8IW35 |
| Alias de gène | 2810403B08Rik, centrosomal protein 97kDa, Centrosomal protein of 97 kDa, CEP97, LRRIQ2 |
| Symboles de gène(s) | CEP97 |
| Visa mer |
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Hittar du en möjlighet till förbättring?