Learn More
Hirschmann™ Distributeurs classiques Ceramus™
Garantit une précision et une distribution de volume homogènes avec des résultats reproductibles indépendants de l’utilisateur. Les distributeurs Ceramus™ Classic Hirschmann Instruments™ sont reconnus pour leur distribution manuelle. Ils sont fabriqués en matériaux de qualité supérieure, sont simples à utiliser et ont été conçus en pensant au confort de l’utilisateur afin de faciliter les routines de laboratoire.
Marque:  Hirschmann™ 9360000
Code nomenclature Nacres: NB.05
Informations supplémentaires : Poids : 1.00000kg
Code produit. 10222611
  • 565.00€ / 1 pièce
Expédition estimée: 28-05-2024
Description
  • Pour les volumes fixes et variables allant de 0,2 ml à 60 mL
  • L’ensemble complet peut être stérilisé à la vapeur à 121°C sans être démonté
  • Raccord fileté pour le tuyau d’aspiration
  • Piston en céramique en oxyde d’aluminium de haute pureté
  • Configuration numérique du volume, étalonné à vie
  • Résistances chimique et thermique optimales des pièces acheminant le milieu
  • Certificat de qualité individuel avec certificat de conformité
Spécification
Spécification
Distributeur
10 à 60 ml
1 mL
Piston de céramique en oxyde d’aluminium, Vérin en verre Duran
Flacon
0.6 %