Learn More
Hirschmann™ Ceramus™ Classic Fix Volume Bottle Top Dispensers
Guarantees consistent precision and volume dispensing with reproducible results independent of the user. The proven unit for manual dispensing, featuring superior-quality materials, simple handling and well-engineered user comfort to make laboratory routines easier.
388.00€ - 555.00€
Spécification
Type de produit | Distributeur |
---|---|
Précision | 0,6% |
Autoclavable | Autoclavables |
Certifications/Conformité | ISO 8655 |
Description | ceramus™ classic FIX, distributeur adaptable de flacons à volume fixe |
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Volume (métrique) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
10248320
|
Hirschmann™
9321100 |
2, volume fixe |
399.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10249280
|
Hirschmann™
9341100 |
10, volume fixe |
388.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
10310461
|
Hirschmann™
9351100 |
25, volume fixe |
555.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 08-10-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||||
Description
- For fixed and variable volumes, from 0.2 mL to 60 mL
- Complete unit can be steam sterilized at 121°C without dismantling
- Threaded suction hose fitting
- Piston made of high-purity aluminum oxide ceramic
- Digital volume configuration engagement, calibrated for a lifetime
- Optimum chemical and thermal resistance of parts conveying medium
- Individual quality certificate with conformity certificate
Spécification
Distributeur | |
Autoclavables | |
ceramus™ classic FIX, distributeur adaptable de flacons à volume fixe | |
Flacon | |
0,05 mL | |
0,2% |
0,6% | |
ISO 8655 | |
Piston de céramique en oxyde d’aluminium, Vérin en verre Duran | |
Adaptateur fileté, buse de distribution, tube d’aspiration, clé à valve, rapport d’étalonnage | |
1 de chaque |