Learn More
Hirschmann™ Ceramus™ Classic Fix Volume Bottle Top Dispensers
Guarantees consistent precision and volume dispensing with reproducible results independent of the user. The proven unit for manual dispensing, featuring superior-quality materials, simple handling and well-engineered user comfort to make laboratory routines easier.
Marque: Hirschmann™ 9321100
Informations supplémentaires : Poids : 0.50000kg
Description
- Pour les volumes fixes et variables allant de 0,2 ml à 60 ml
- L’ensemble complet peut être stérilisé à la vapeur à 121°C sans être démonté
- Raccord fileté pour le tuyau d’aspiration
- Piston en céramique en oxyde d’aluminium de haute pureté
- Configuration numérique du volume, étalonné à vie
- Résistances chimique et thermique optimales des pièces acheminant le milieu
- Certificat de qualité individuel avec certificat de conformité
Spécification
Distributeur | |
Autoclavables | |
ceramus™ classic FIX, distributeur adaptable de flacons à volume fixe | |
2, volume fixe | |
Adaptateur fileté, buse de distribution, tube d’aspiration, clé à valve, rapport d’étalonnage | |
1 de chaque |
0,6% | |
ISO 8655 | |
Piston de céramique en oxyde d’aluminium, Vérin en verre Duran | |
Flacon | |
0,05 mL | |
0,2% |