Learn More
Gestigkeit Harry CERAN™ Hotplate
CERAN™ Hotplates are extremely resistant to breakage and changes of temperature, will not distort, permeable to ultra-violet light and also highly acid-resistant.
1995.00€ - 2420.00€
Spécification
Type | Plaque chauffante |
---|---|
Matériau de la plaque supérieure | Céramique |
max. (métrique) | 50°C à 500°C |
Code produit | Marque | Puissance | Tension | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Puissance | Tension | Dimensions (L x l x H) | Prix | Quantité et disponibilité | |||
11794838
|
Gestigkeit Harry
22EB-C |
3000 W | 230 V | 350 x 500 x 100 mm |
1995.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11704848
|
Gestigkeit Harry
33EB-C |
4400 W | 3 x 400 V, N+PE | 500 x 500 x 100 mm |
2200.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11714848
|
Gestigkeit Harry
44EB-C |
5700 W | 3 x 400 V, N+PE | 650 x 500 x 100 mm |
2420.00€
1 pièce |
Expédition estimée: 06-08-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
Description
- Construction: the low-mass CERAN™ plate is electrically heated over its full surface, and is embedded into a high-grade, stainless steel frame which is mounted on an internally insulated stainless steel housing.
- The temperature control is regulated by an electronic NiCr-Ni temperature sensor (regulating range between 50°C and 500°C). The controlleris built into a pressure-cast aluminum casing. The heating time for 500°C is approximately 8 minutes. In the EB Series the electrical connection between the controller and the hotplate is protected by a flexible metal hose.
Spécification
Plaque chauffante | |
Céramique | |
50°C à 500°C |