missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Cerebellin-1/Precerebellin Antibody, CoraFluor™ 1, Novus Biologicals™

Code produit 30142249
Change view
Click to view available options
Quantité:
0.1 mL
Conditionnement:
0.10mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
30142249 0.1 mL 0.10mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 30142249 Fournisseur Novus Biologicals (Bio-Techne) Code fournisseur NBP177239CL1

Veuillez vous pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.

Rabbit Polyclonal Antibody

Cerebellin-1/Precerebellin Polyclonal antibody specifically detects Cerebellin-1/Precerebellin in Human,Mouse,Rat samples. It is validated for ELISA,Immunohistochemistry,Western Blot,Immunohistochemistry (Paraffin),Immunocytochemistry/Immunofluorescence
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spécification

Antigène Cerebellin-1/Precerebellin
Applications ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunocytochemistry/Immunofluorescence
Classification Polyclonal
Conjugué CoraFluor 1
Formule PBS
Alias de gène cerebellin 1 precursor, cerebellin-1, CLN1, precerebellin
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène Antibody was raised against a 15 amino acid synthetic peptide from the middle of human precerebellin. The immunogen is located within amino acids 50 - 100 of Precerebellin. Amino Acid Squence: IRSTNHEPSEMSNRT
Méthode de purification Peptide affinity purified
Quantité 0.1 mL
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Neuroscience, Signal Transduction
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 869
Espèces cibles Human, Mouse, Rat
Contenu et stockage Store at 4°C in the dark. Do not freeze.
Forme Purified
Isotype IgG
Afficher plus Afficher moins
Nom du produit
Sélectionnez un problème

En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.