Learn More
Chlorure de cérium(III), anhydre, 99,5 % (REO), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-4407351
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 g
50 g
250 g
Conditionnement:
10g
250g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit. Quantité unitSize
11317997 10 g 10g
11307997 50 g -
11327997 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit. 11317997 Fournisseur Thermo Scientific Alfa Aesar Code fournisseur 021112.09
Demander un format en vrac ou personnalisé
Pour les ballons à gaz incandescent, la spectroscopie et la polymérisation des oléfines.
Cerium(III) chloride is used in incandescent gas mantles, spectrography and polymerization of olefins. It acts as a Lewis acid and used in Friedel-Crafts alkylation and acylation reactions in organic synthesis. It is used as a precursor for the preparation of other cerium salts, such as cerium(III) trifluoromethanesulfonate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7790-86-5
Formule moléculaire CeCl3
Poids moléculaire (g/mol) 246.466
Numéro MDL MFCD00010929
Clé InChI VYLVYHXQOHJDJL-UHFFFAOYSA-K
Synonyme cerium iii chloride, cerous chloride, cerium iii chloride, anhydrous, cerium-144 chloride, cerium chloride generic, cerium-chloride, cerium chloride octahydrate, cerous iii-chloride
CID PubChem 24636
ChEBI CHEBI:35458
Nom IUPAC cérium(3+) ; trichlorure
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ce+3]
Spécification
Point d’ébullition 1727°C
Nom chimique ou matériau Cerium(III) chloride
Point de fusion 848°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 10 g
Plage de pourcentage du dosage 99.5%
Informations sur la solubilité Soluble in water,alcohol,acetone,acids. Soluble in water,ethanol and acetone.
Poids de la formule 246.48
Odeur Odorless
Sensibilité Hygroscopic
Aspect White powder
Densité 3.92 g/cm3 at 20°C
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cerium(III) chloride anhydrous
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 1
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
Mention de danger
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H318-Provoque des lésions oculaires graves.
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Cerium(III) chlorideanhydrous