Learn More
Sulfate de cérium(III) octahydraté, 99,99 %, (à base de métaux traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 10017632 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
50 g
250 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
250g
Code produit. 10017632
Marque: Thermo Scientific Acros 192792500
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 10450-59-6 | Ce2O12S3·8H2O | 712.55 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 10450-59-6
Formule moléculaire Ce2O12S3·8H2O
Poids moléculaire (g/mol) 712.55
Numéro MDL MFCD00149641
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium(III) sulfate octahydrate
Couleur Blanc
Forme physique Cristaux et/ou morceaux
Quantité 250 g
Plage de pourcentage du dosage 38.0 to 40.5% (Ce)
Formule linéaire Ce2(SO4)3·8H2O
Fieser 09,99
Merck Index 10, 1961
Informations sur la solubilité Solubility in water: slightly soluble
Poids de la formule 712.55
Pourcentage de pureté 99.99%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cerium(III) sulfate octahydrate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.