Learn More
Oxyde de cérium(IV), NanoArc™ CE-6440, 25 % dans H2O, dispersion colloïdale, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7080203
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
500g
Code produit. 15447305
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 046763.22
Demander un format en vrac ou personnalisé
Convient à une utilisation dans les mélanges de polissage latéral à l’acide ultra-fin.
Cerium(IV) is suitable for use in ultrafine acid side polishing slurries.Cerium(IV) oxide is widely applied as a solid electrolyte in fuel cells. It is also used in ceramics and to polish glass and stones. It can also be employed as a co-catalyst in many reactions. It is also used as an antioxidant and to generate hydrogen through water splitting. It is used as a high-temperature hydrocarbon oxidation catalyst in self-cleaning ovens. It can be used in infrared filters, incandescent mantles and sunscreens in combination with other materials. It finds use as a catalyst support and to sensitize photosensitive glass. It is utilized to increase specific surface area and inhibit sintering as well as pore size growth at a high temperature by addition with CuO/TiO2.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 1306-38-3
Formule moléculaire CeO2
Poids moléculaire (g/mol) 172.114
Numéro MDL MFCD00010933
Clé InChI CETPSERCERDGAM-UHFFFAOYSA-N
Synonyme ceric oxide, cerium dioxide, cerium iv oxide, ceria, cerium oxide, ceric dioxide, cerium 4+ oxide, needlal, nidoral, opaline
CID PubChem 73963
ChEBI CHEBI:79089
Nom IUPAC dioxocérium
SMILES O=[Ce]=O
Spezifikation
Nom chimique ou matériau Cerium (IV) oxide, NanoArc™ CE-6440
Note relative au nom Colloidal dispersion
Forme physique Poudre sèche (type)
Quantité 100 g
Informations sur la solubilité Immiscible with water.
Poids de la formule 172.12
Concentration or Composition (by Analyte or Components) 25% in H2O
Odeur Odorless
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt