Learn More
Solution de sulfate de cérium(IV) 0,1, (0,1N), solution étalon NIST prête à l’emploi, pour analyse volumétrique, Fisher Chemical
Code produit. p-7073123 Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
1 L
2.5 L
10 L
Conditionnement:
Flacon en verre ambré
Sachet dans une boîte
Conditionnement:
10L
1L
2.50L
Code produit. 10244340
Marque: Fisher Chemical J/3000/15
Demander un format en vrac ou personnalisé
Identifiants chimiques
CAS 13590-82-4
Formule moléculaire CeO8S2
Poids moléculaire (g/mol) 332.23
Numéro MDL MFCD00148852
Clé InChI VZDYWEUILIUIDF-UHFFFAOYSA-J
Synonyme ceric sulfate, cerium iv sulfate, ceric disulfate, ceric sulphate, cerium disulfate, cerium 4+ sulfate, cerium 4+ disulphate, unii-4f66fi5t7x, sulfuric acid, cerium 4+ salt 2:1, cerium 4+ disulfate
CID PubChem 159684
Nom IUPAC Cerium(4 +);disulfate
SMILES [Ce+4].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
Spécification
Couleur Jaune
Forme physique Liquide
Quantité 1 L
Conditionnement Flacon en verre ambré
Tension de vapeur 14mmHg at 20°C
Densité Vapor Density: 0.7