Learn More
Oxyde de tungstène-cérium, 99,9 % (REO), Thermo Scientific™
Code produit. 11348737
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11348737
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar 035840.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Ce produit de la marque Thermo Scientific faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 13454-74-5
Formule moléculaire Ce2O9W2
Poids moléculaire (g/mol) 791.91
Numéro MDL MFCD00049725
Clé InChI PMMOMAJHUNGVIB-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cerium tungsten oxide, cerium iii tungstate, dicerium 3+ tritungstate, cerium 3+ dioxido dioxo tungsten 2/3, 2ce.3wo4, cerium tungstate ce2 wo4 3, cerous tungstate, ce2 wo4 3, dicerium 3+ ion tris dioxotungstenbis olate
CID PubChem 16213782
SMILES [O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[O--].[Ce+3].[Ce+3].[W].[W]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cerium tungsten oxide
Point de fusion 1089°C
Forme physique Poudre
Quantité 25 g
Notes de pourcentage du dosage (REO)
Nom IUPAC Dicerium(3+) ditungsten nonaoxidandiide
Poids de la formule 1023.78
Pourcentage de pureté 99.9%