Learn More
CERK Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Code produit 16814295 Tous les produits Proteintech Produits
Change view
Click to view available options
Quantité:
20 μL
150 μL
Conditionnement:
150µL
20µL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
16814295 150 μL 150µL
16824295 20 μL 20µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 16814295 Fournisseur Proteintech Code fournisseur 257311AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
CERK has 2 isoforms with the molecular weight of 60 and 38 kDa.
CERK converts ceramide to ceramide 1-phosphate (C1P), a sphingolipid metabolite. Both CERK and C1P have been implicated in various cellular processes, including proliferation, apoptosis, phagocytosis, and inflammation (Kim et al., 2006 ).
Spécification
Antigène CERK
Applications Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Classification Polyclonal
Concentration 0.43 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Formule PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Expression CERK
Numéro d’ordre du gène Q8K4Q7, Q8TCT0
Alias de gène Acylsphingosine kinase, ceramide kinase, CERK, dA59H18.2, dA59H18.3, hCERK, KIAA1646, Lipid kinase 4, LK4
Symboles de gène(s) CERK
Espèces hôtes Rabbit
Immunogène CERK Fusion Protein Ag22774
Méthode de purification Antigen Affinity Chromatography
Quantité 150 μL
État réglementaire RUO
Primaire ou secondaire Primary
Identification génétique (Entrez) 223753, 64781
Espèces cibles Human, Mouse
Contenu et stockage -20°C
Type de produit Antibody
Forme Liquid
Isotype IgG