missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Description
CERK has 2 isoforms with the molecular weight of 60 and 38 kDa.
CERK converts ceramide to ceramide 1-phosphate (C1P), a sphingolipid metabolite. Both CERK and C1P have been implicated in various cellular processes, including proliferation, apoptosis, phagocytosis, and inflammation (Kim et al., 2006 ).
Spécification
Spécification
| Antigène | CERK |
| Applications | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Classification | Polyclonal |
| Concentration | 0.43 mg/mL |
| Conjugué | Unconjugated |
| Formule | PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 |
| Expression | CERK |
| Numéro d’ordre du gène | Q8K4Q7, Q8TCT0 |
| Alias de gène | Acylsphingosine kinase, ceramide kinase, CERK, dA59H18.2, dA59H18.3, hCERK, KIAA1646, Lipid kinase 4, LK4 |
| Symboles de gène(s) | CERK |
| Afficher plus |
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?