Learn More
Étalon de référence certifié de point d’éclair - diesel PMCC, 250 ml (valeur nominale : 66,2°C), Paragon Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
250mL
Description
- Fabriqués conformément aux méthodes d’essai ASTM / EN ou IP
- Certifié par la méthode Round-robin par des laboratoires d’essai indépendants
- Assure une bonne corrélation interlaboratoire
- Fourni dans un emballage de sécurité inviolable conforme à la norme UN
- Format 250 ml
- Durée de conservation de 12 mois
Spécification
Spécification
| Numéro UN | UN 1202 |
| Quantité | 250 ml |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- CRM-PMGO PMCC Flash Point Standard, Diesel
- Attention
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P330-Rincer la bouche.
- MIXTURE LIST-Contient: diesel
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.