Learn More
Étalon de densité de matériau de référence certifié, Kérosène, Certification UKAS ISO 17034, 250 ml (valeur nominale : 0,73632 g/ml à 15°C), Paragon Scientific™
Code produit. 15431850
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
250mL
Code produit. 15431850
Marque: Paragon Scientific CRMUDEGA
Les matériaux de référence certifiés pour la densité sont destinés à la vérification des instruments de laboratoire utilisés pour tester le pétrole et les produits dérivés pour la densité conformément à la norme ASTM D4052 . Les méthodes de test alternatives sont IP365 et ISO 12185.
  • Certifié strictement conforme selon la norme ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
  • Niveau de garantie d'accréditation le plus élevé, fournissant les données certifiées les plus crédibles actuellement disponibles dans le monde entier
  • De faibles niveaux d'incertitude permettent d'obtenir une précision maximale des données
  • Toutes les données générées exclusivement par les17025 laboratoires certifiés ISO de l'UKAS
  • Entièrement traçable aux normes internationales
  • Fourni dans un emballage de sécurité inviolable conforme à la norme UN
  • Durée de conservation de 12 mois
  • Disponible en stock pour une expédition immédiate
  • Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Numéro UN UN 1203
Quantité 250 ml
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Certified Reference Material Density Standard, Gasoline
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
  • Toxicité par aspiration Catégorie 1
  • Cancérogénicité Catégorie 1B
  • Liquide inflammable Catégorie 2
  • Mutagénicité des cellules germinales Catégorie 1B
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H225-Liquide et vapeurs très inflammables.
  • H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
  • H340-Peut induire des anomalies génétiques.
  • H350-Peut provoquer le cancer.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
  • H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
  • P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
  • P331-NE PAS faire vomir.
  • P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
  • P391-Recueillir le produit répandu.
  • P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Gasoline : low boiling point naphtha - unspecified
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.