Learn More
Étalon de densité de matériau de référence certifié, Carburant pour l’aviation, Certification UKAS ISO 17034 / ISO 17025 250 ml (valeur nominale : 0,79672 g/ml à 15°C), Paragon Scientific™
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
250mL
Description
- Certifié strictement conforme selon la norme ISO 17034 dans le cadre de notre accréditation UKAS
- Niveau de garantie d'accréditation le plus élevé, fournissant les données certifiées les plus crédibles actuellement disponibles dans le monde entier
- De faibles niveaux d'incertitude permettent d'obtenir une précision maximale des données
- Toutes les données générées exclusivement par les17025 laboratoires certifiés ISO de l'UKAS
- Entièrement traçable aux normes internationales
- Fourni dans un emballage de sécurité inviolable conforme à la norme UN
- Durée de conservation de 12 mois
- Disponible en stock pour une expédition immédiate
- Fabriqué au Royaume-Uni
Spécification
Spécification
| Numéro UN | UN 1863 |
| Quantité | 250 ml |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Certified Reference Material Density Standard, Jet Aviation Fuel
- Dangers
- TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 2
- Toxicité par aspiration Catégorie 1
- Liquide inflammable Catégorie 3
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- H226-Liquide et vapeurs inflammables.
- H304-Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H336-Peut provoquer somnolence ou vertiges.
- H411-Toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P210-Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin./
- P331-NE PAS faire vomir.
- P370+P378-En cas d'incendie: Utiliser pour l'extinction.
- P391-Recueillir le produit répandu.
- P403+P235-Stocker dans un endroit bien ventilé. Tenir au frais.
- MIXTURE LIST-Contient: Kerosine sweetened
Valeurs nominales citées. Les valeurs certifiées varient d’un lot à l’autre.