Learn More
Cesium chloride, Reagent Grade, 99.9%, Honeywell™
Tous les produits Honeywell Research Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Description
- ≥95 % pour usage général en laboratoire.
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Cesium chloride |
| Point de fusion | 645°C (literature) |
| Note relative au nom | Reagent Grade, 99.9% |
| % max. CAS | 100.0000% |
| Quantité | 25 g |
| Formule linéaire | CsCl |
| Numéro UN | NONH for all modes of transport |
| Poids de la formule | 168.36 |
| Pourcentage de pureté | ≥99.9% |
| Qualité | Réactif |
| Afficher plus |