Learn More
Chlorure de césium (poudre cristalline blanche/biologie moléculaire), bioréactifs Fisher
Code produit. p-25038
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
1 kg
Conditionnement:
Flacon poly
Conditionnement:
100g
1kg
500g
Code produit. 10734344
Marque: Fisher BioReagents BP210100
Demander un format en vrac ou personnalisé
Edge
Ce chlorure de césium de qualité biologie moléculaire est idéal pour l’analyse UV des acides nucléiques pendant la centrifugation en gradient de densité et pour l’isolation de l’ADN plasmide, du phage de l’ADN phage, des particules virales et de l’ARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7647-17-8
Formule moléculaire ClCs
Poids moléculaire (g/mol) 168.36
Numéro MDL MFCD00010955
Clé InChI AIYUHDOJVYHVIT-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cesium chloride, caesium chloride, cesium monochloride, cesium chloride cscl, dicesium dichloride, cscl, tricesium trichloride, unii-gnr9hml8ba, gnr9hml8ba, caesium 1+ ion chloride
CID PubChem 24293
ChEBI CHEBI:63039
Nom IUPAC chlorure de césium(1+)
SMILES [Cl-].[Cs+]
Spécification
Point d’ébullition 1290°C
Nom chimique ou matériau Cesium Chloride
Point de fusion 646°C
Couleur Blanc
pH 5 to 9
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 100 g
Notes de qualité de la pureté DNase-, RNase- and Protease-Free
Plage de pourcentage du dosage ≥99.999 %
Merck Index 15, 2010
Poids de la formule 168.36
Pourcentage de pureté ≥99.999%
Qualité Biologie moléculaire
Conditionnement Flacon poly
Indice de réfraction 1.367 to 1.371 (at 25°C)
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cesium chloride
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.