Learn More
Formate de césium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. p-7025692
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
Conditionnement:
100g
25g
Code produit. 11309719
Marque: Thermo Scientific Alfa Aesar B21327.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 3495-36-1 | CH2CsO2 | 178.93 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 3495-36-1
Formule moléculaire CH2CsO2
Poids moléculaire (g/mol) 178.93
Numéro MDL MFCD00149883
Clé InChI ATZQZZAXOPPAAQ-UHFFFAOYSA-N
Synonyme cesium formate, formic acid, cesium salt, formic acid, cesium salt 1:1, formic acid cesium salt, 64-18-6 parent, cesuim formate, acmc-1ajhs, cho2.cs, caesium 1+ formate
CID PubChem 23663999
Nom IUPAC caesium(1+) formic acid
SMILES [Cs+].OC=O
Spécification
Nom chimique ou matériau Cesium formate
Quantité 25 g
Beilstein 3912426
Poids de la formule 177.92
Pourcentage de pureté 98%
Sensibilité Hygroscopic