Learn More
Hydrate d’hydroxyde de césium, 99,9 % (base métallique), Thermo Scientific Chemicals
31.80€ - 240.00€
Identificadores de productos químicos
CAS | 12260-45-6 |
---|---|
Formule moléculaire | CsHO |
Poids moléculaire (g/mol) | 149.91 |
Numéro MDL | MFCD00010964 |
Clé InChI | HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M |
Synonyme | cesium hydroxide monohydrate, cesium hydroxide hydrate, cesium hydroxide, monohydrate, cesium hydroxide-hydrate, cesium hydroxide, hydrate, ksc493c5l, caesium 1+ ion hydrate hydroxide, cesium hydroxide,monohydrate 9ci |
CID PubChem | 23679066 |
SMILES | [OH-].[Cs+] |
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Quantité | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11376678
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013233.06 |
5 g |
31.80€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11396678
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013233.14 |
25 g |
74.40€
25g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
11386678
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
013233.22 |
100 g |
240.00€
100g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Descripción
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Identificadores de productos químicos
12260-45-6 | |
149.91 | |
HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M | |
23679066 |
CsHO | |
MFCD00010964 | |
cesium hydroxide monohydrate, cesium hydroxide hydrate, cesium hydroxide, monohydrate, cesium hydroxide-hydrate, cesium hydroxide, hydrate, ksc493c5l, caesium 1+ ion hydrate hydroxide, cesium hydroxide,monohydrate 9ci | |
[OH-].[Cs+] |
Especificaciones
Cesium hydroxide hydrate | |
Blanc | |
99.9% (Metal basis) | |
MFCD00010964 | |
Soluble in water and ethanol. | |
[OH-].[Cs+] | |
149.91 | |
149.91 (Anhydrous) | |
Hygroscopic |
12260-45-6 | |
Cristalline | |
CsHO | |
cesium hydroxide monohydrate, cesium hydroxide hydrate, cesium hydroxide, monohydrate, cesium hydroxide-hydrate, cesium hydroxide, hydrate, ksc493c5l, caesium 1+ ion hydrate hydroxide, cesium hydroxide,monohydrate 9ci | |
HUCVOHYBFXVBRW-UHFFFAOYSA-M | |
césium ; hydroxyde ; hydrate | |
23679066 | |
Odorless | |
White crystalline |
Seguridad y manipulación
P260-P264b-P270-P271-P280-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P330-P331-P363-P501c
H302-H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Classe DOT :8 ; Groupe d’emballage :II
missing translation for 'einecsNumber' : 244-344-1
missing translation for 'tsca' : Oui
Recommended Storage : Températures ambiantes ; conserver sous azote
RUO – Research Use Only