Learn More
Iodure de césium, 99,999 %, (base métallique à l’état de traces), Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11944211 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
10 g
50 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
10g
1g
50g
Code produit. 11944211
Marque: Thermo Scientific Acros 192820010
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 7789-17-5 | CsI | 259.81 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Pour l’analyse des ultra-traces
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 7789-17-5
Formule moléculaire CsI
Poids moléculaire (g/mol) 259.81
Numéro MDL MFCD00010962
Clé InChI XQPRBTXUXXVTKB-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cesium iodide, caesium iodide, cesium monoiodide, dicesium diiodide, tricesium triiodide, cesiumiodide, cesium iodide cs2i2, cesium iodide cs3i3, unii-u1p3gvc56l
CID PubChem 24601
SMILES [I-].[Cs+]
Spécification
Point d’ébullition 1280.0°C
Nom chimique ou matériau Cesium iodide
Point de fusion 626.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre cristalline
Quantité 1 g
Plage de pourcentage du dosage 99.999%
Formule linéaire CsI
Merck Index 15,2013
Informations sur la solubilité Solubility in water: 740g/L (20°C). Other solubilities: soluble in ethanol, slightly soluble in methanol, practically insoluble in acetone
Nom IUPAC césium ; iodure
Poids de la formule 259.8
Pourcentage de pureté 99.999%
Qualité Base de métaux à l’état de traces
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Cesium iodide
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
  • Toxicité pour la reproduction Catégorie 2
Mention de danger
  • H400-Très toxique pour les organismes aquatiques.
  • H361-Susceptible de nuire à la fertilité ou au foetus.
Conseils de prudence
  • P201-Se procurer les instructions avant utilisation.