Learn More
Méthane sulfonate de césium, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Code produit. 11905891 Tous les produits Thermo Scientific Chemicals Produits
Click to view available options
Quantité:
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
25g
5g
Code produit. 11905891
Marque: Thermo Scientific Acros 431580050
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 2550-61-0 | CH3CsO3S | 228 g/mol
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque héritée. Le code d’article / produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 2550-61-0
Formule moléculaire CH3CsO3S
Poids moléculaire (g/mol) 228
Clé InChI DJKJXRLREATOMF-UHFFFAOYSA-M
Synonyme cesium methanesulfonate, csmes, csmsf, methanesulfonic acid cesium salt, caesium 1+ ion mesylate, cesium methanesulfonate used in patch clamp techniques, cesium methanesulfonate, used in patch clamp techniques
CID PubChem 5148066
Nom IUPAC césium ; méthanesulfonate
SMILES CS(=O)(=O)[O-].[Cs+]
Spécification
Nom chimique ou matériau Cesium methanesulfonate
Point de fusion 262.0°C to 264.0°C
Couleur Blanc
Forme physique Poudre
Quantité 5 g
Plage de pourcentage du dosage 98%
Informations sur la solubilité (5% in water) Clear colorless
Poids de la formule 228
Pourcentage de pureté 98%
Spectre IR Authentique
Conditionnement Flacon en verre
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons
Identifiant produit
  • Cesium methanesulfonate
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H335-Peut irriter les voies respiratoires.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.