Learn More
Solution de césium pour ICP 1 g/l matrice H2O, Fisher Chemical™
Tous les produits Fisher Chemical Produits
Click to view available options
Quantité:
100 mL
250 mL
500 mL
Conditionnement:
Flacon
Conditionnement:
250mL
500mL
Spécification
Spécification
| Conditionnement | Flacon |
| Noms d’analytes ou de composants | Cs |
| Concentration | 1±0.02 g/L |
| Type | Étalons de spectrométrie de masse |
| Élément | Cs |
| Solvent or Matrix | Water |
| Quantité | 100 mL |