Learn More
bromure de cétyltriméthylammonium, pur, Fisher Chemical™
229.11 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
249.15 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
249.15 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23271" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
500 g, pot de poudre en plastique
Description
C19H42BrN, numéro CAS-57-09-0, 500 g, blanc, 364,45 g/mol, 230 °C, 11772, pot de poudre en plastique, 5 à 7, poudre solide
Spécification
Point de fusion | 230°C |
CAS | 57-09-0 |
Couleur | Blanc |
pH | 5 to 7 |
Forme physique | Solide en poudre |
Quantité | 500 g |
Formule moléculaire | C19H42BrN |
Numéro MDL | MFCD00011772 |
Clé InChI | LZZYPRNAOMGNLH-UHFFFAOYSA-M |
SMILES | [Br-].CCCCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)C |
Afficher plus |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
- Cetyl trimethylammonium bromide
- Dangers
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- TOXICITÉ AIGUË POUR LE MILIEU AQUATIQUE Aiguë 1
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H315-Provoque une irritation cutanée.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- H410-Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P312-EN CAS D'INGESTION: appeler un CENTRE ANTIPOISON/médecin / en cas de malaise.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.