Learn More
Thermo Scientific™ Cfr42I (SacII) (10 U/μL)
L’enzyme de restriction Cfr42I (SacII) reconnaît les sites CCGC^GG et sa coupe est optimale à 37°C dans le tampon B (isoschizomères : KspI, SacII, Sfr303I, SgrBI, SstII).
Marque:  Thermo Scientific™ ER0202
142.08 EUR valable jusqu'au 2024-06-28
Utilisez le code promo "21649" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.53
Informations supplémentaires : Poids : 0.02000kg
Code produit. 10369679
  • 222.00€ / 5 pièces
Expédition estimée: 24-06-2024
Description
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
Points clés
  • Qualité supérieure : contrôle qualité rigoureux et processus de fabrication de pointe du secteur
  • Système à cinq tampons avec code couleur pratique
  • Comprend un tampon Tango universel pour les digestions doubles
  • BSA prémélangé dans des tampons de réaction
  • Large sélection de spécificités d’endonucléases de restriction
Applications
  • Clonage moléculaire
  • Cartographie des sites de restriction
  • Génotypage
  • Transfert de Southern
  • Polymorphisme de longueur des fragments de restriction (RFLP)
  • SNP
Remarque
Une forte concentration en sels influe sur l’activité de Cfr42I. Le chlorure de sodium à l’état de traces restant dans le substrat d’ADN une fois les applications en amont achevées peut inhiber l’activité de l’enzyme et affecter le clivage de l’ADN. Certains sites dans l’ADN Lambda sont difficiles à cliver avec la Cfr42I, tout comme avec son prototype SacII. Au moins deux copies du site de reconnaissance Cfr42I sont nécessaires pour un clivage efficace.
Spécification
Spécification
10 U/μl
Cfr42I (SacII)
Oui
Non
Enzyme de restriction
Sensible à la méthylation CpG, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm, non sensible à la méthylation dam, non sensible à la méthylation dcm
Tampon 10X B
37°C
5 × 1200 U
Clonage traditionnel
Promotions
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.