Learn More
Thermo Scientific™ Cfr42I (SacII) (10 U/μL)
L’enzyme de restriction Cfr42I (SacII) reconnaît les sites CCGC^GG et sa coupe est optimale à 37°C dans le tampon B (isoschizomères : KspI, SacII, Sfr303I, SgrBI, SstII).
Marque: Thermo Scientific™ ER0201
35.52 EUR valable jusqu'au 2024-06-28
Utilisez le code promo "21649" pour bénéficier de cette offre.
Code nomenclature Nacres: NA.53
Informations supplémentaires : Poids : 0.01000kg
Description
Les endonucléases de restriction classique sont une grande collection d’enzymes de restriction de haute qualité, optimisées pour fonctionner dans l’un des tampons du système à cinq tampons. En outre, le tampon Tango universel est fourni pour des raisons de commodité dans les digestions doubles. Toutes les enzymes présentent une activité de 100 % dans le tampon et les conditions de réaction recommandés. Pour garantir une performance constante, les tampons de réaction d’enzymes de restriction Thermo Scientific contiennent de la BSA prémélangée, qui améliore la stabilité de nombreuses enzymes et lie les contaminants qui peuvent être présents dans les préparations d’ADN.
Points clés
- Qualité supérieure : contrôle de qualité rigoureux et processus de fabrication de pointe du secteur
- Système à cinq tampons avec code couleur pratique
- Comprend un tampon Tango universel pour les digestions doubles
- BSA prémélangé dans des tampons de réaction
- Large sélection de spécificités d’endonucléases de restriction
Spécification
10 U/μl | |
37°C | |
1200 U | |
Cfr42I (SacII) |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.