Learn More
Charbon, activé, poudre, U.S.P., J.T. Baker™
Catalog Number 15537914
570.00 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23268" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre ambré à col large
Nom chimique ou matériau Charcoal
Note relative au nom Activated
CAS 7440-44-0
Conditionnement Flacon en verre ambré à col large
Formule moléculaire C
Quantité 500 g
Synonyme graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
Clé InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C]
Nom IUPAC carbone
Poids moléculaire (g/mol) 12.011
CID PubChem 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Poids de la formule 12.01
Qualité USP
Forme physique Poudre