Learn More
Invitrogen™ Chargeswitch™ Pro Filter Plasmid Mini Kit
Fournit un plasmide à haut rendement et à haute pureté avec le protocole le plus rapide et le plus simple
156.00€ - 468.00€
Spécification
Type de colonne Colonne de centrifugation
Contenu et stockage Le kit pro-plasmide Miniprep ChargeSwitch™ contient des colonnes Miniprep avec des tubes de prélèvement, des tubes de récupération, un tampon de remise en suspension, de la RNase A, un tampon de lyse, un tampon de précipitation, des tampons de nettoyage 1 et 2 et un tampon d’élution. Stocker à température ambiante. Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct.
Format Colonne de centrifugation
Isolation Technology Chimie ChargeSwitch™
Type d’échantillon Culture bactérienne
Consulter d'autres spécifications
Produits 2
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
Code produit Marque Description Prix Quantité et disponibilité  
10378944
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
CS31102
10 préparations
156.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 16-10-2023
pour voir le stock disponible 
10074034
Afficher les documents Détails de la promotion
Invitrogen™
CS31103
100 préparations
468.00€
1 pièce
Voir les produits de remplacement
Économisez jusqu'à 
»
Expédition estimée: 23-10-2023
Description
Le kit de filtration d’ADN plasmidique Chargeswitch™ Pro Mini inclut 10 minipréparations plasmidiques et offre un ADN plasmidique à rendement élevé et à haute pureté avec le protocole le plus rapide et le plus simple.
Les kits de filtration d’ADN plasmidique ChargeSwitch™ Pro Mini, Midi et Maxi génèrent de l’ADN plasmidique de haute qualité sans utiliser de réactifs agressifs ou potentiellement interférents, pour un meilleur succès dans les applications en aval. Le système est basé sur une nouvelle conception à colonne double⁄imbriquée qui facilite le protocole le plus rapide et le plus simple pour des plasmides de haute qualité. Le système est composé de deux colonnes. La colonne interne à fond plat, également appelée colonne de “clarification du lysat”, contient des matériaux de filtration adaptés à la clarification rapide du lysat bactérien. La colonne externe à fond Luer, également appelée colonne de “liaison”, contient une membrane dérivatisée ChargeSwitch™ (CST) qui lie immédiatement l’ADN plasmidique du lysat clarifié. Cette conception à colonne imbriquée permet une clarification et une liaison de l’ADN simultanées en une seule étape courte de centrifugation (ou de vide). Les avantages combinés des nouveaux plastiques optimisés et d’une chimie unique constituent un avantage extrêmement compétitif en termes de rapidité et de praticité.
Pour ce faire, le kit de filtration ChargeSwitch™ Pro fournit :
• Protocole 100 % sans éthanol, sans guanidinium, sans solvants organiques, aqueux pour une méthode plus sûre et plus simplifiée
• Produit purifié à la propreté supérieure permettant de réaliser de meilleures performances lors des applications en aval
• Une nouvelle conception à colonne double / imbriquée pour les étapes simultanées de clarification du lysat et de liaison, offrant ainsi le protocole le plus rapide et le plus simple
• Des unités d’endotoxine inférieures à 10 EU ⁄ µg d’ADN pour
• L’élution sous vide peut être effectuée avec le collecteur à vide universel EveryPrep™ (Réf. K211101)
Fonctionnement
La technologie ChargeSwitch™ remplace l’utilisation d’éthanol, de sels chaotropiques ou de solvants organiques pour la purification des acides nucléiques par un mécanisme simple d’échange d’ions. À de faibles valeurs de pH (inférieur à 6,5), le ligand de surface ChargeSwitch™ est chargé positivement et lie l’ADN plasmide. L’élévation du pH (supérieur à 8,5) neutralise la charge et élue l’acide nucléique lié. Le protocole ChargeSwitch™ conserve la facilité et la familiarité du protocole de colonne de centrifugation de silice classique avec une étape de liaison, de nettoyage et d’élution, ce qui facilite l’adaptation à la méthode ChargeSwitch™.
Spécification
Spécification
Colonne de centrifugation
Colonne de centrifugation
Culture bactérienne
50 à 150 µl
Séquençage de nouvelle génération, transfection, clonage, séquençage, transformation, marquage des acides nucléiques, PCR, transcription in vitro
< 100 µg d’ADN plasmidique (à petite échelle)
Qualité transfection
ADN plasmide
15 min
5 ml
Le kit pro-plasmide Miniprep ChargeSwitch™ contient des colonnes Miniprep avec des tubes de prélèvement, des tubes de récupération, un tampon de remise en suspension, de la RNase A, un tampon de lyse, un tampon de précipitation, des tampons de nettoyage 1 et 2 et un tampon d’élution. Stocker à température ambiante. Garantie stable pendant 6 mois sous réserve d’un stockage correct.
Chimie ChargeSwitch™
Mini
ADN plasmide
Non compatible avec le haut débit (manuel)
ChargeSwitch™
Température ambiante
ChargeSwitch™
30 µg