Learn More
DWK Life Sciences Tubes de culture Kimble™ avec zone de marquage
Fond rond ; verre transparent
Marque: DWK Life Sciences 90K16100RW
Informations supplémentaires : Poids : 0.75000kg
Description
- Avec pastille de marquage
- Fini 15-415
- Bouchons vendus séparément
- Taille : 16 x 100mm
- Capacité : 12,0 ml
Spécification
Screw Thread Culture Tube | |
100 mm | |
Pastille de marquage | |
Non |
16 mm | |
Verre borosilicaté | |
12 mL |