Learn More
Lovibond™ Kits de test comparateurs CHECKIT™ : Sans chlore/total
Kits de test précis pour l’analyse courante de l’eau
Marque:  Lovibond™ 147020
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : Poids : 0.45700kg
Code produit. 11745458
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu. Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet
Voir les produits de remplacement »
Includes:
  • Boîtier de l’Aqua Comparator (D55 pour L147000)
  • Disque de l’Aqua Comparator
  • Comprimés rapides DPD N° 1
  • Comprimés rapides DPD N° 3
  • 2 cellules d’échantillon de 13,5 mm
  • Broyeur de comprimés
  • Instructions
  • Mallette de transport
Description
Description
Kits de test précis pour l‘analyse courante de l‘eau
  • Facile à utiliser : ajoutez le réactif à la cellule d’échantillon, faites pivoter le disque jusqu’à ce que la couleur corresponde à l’échantillon et lisez la valeur de concentration
Spécification
Spécification
plusmn; 5 %
Boîtier Aqua comparatortrade;, disque aqua comparatortrade;, comprimés rapides DPD n° 1, comprimés rapides DPD n° 3, 2 cellules d’échantillon de 13,5 mm, broyeur de comprimés, instructions, mallette de transport
0 à 4mg/L
Analyse d’eau courante
100
Kit de test sans chlore et total