Learn More
Lovibond™ Kits de test comparateurs CHECKIT™
Kits de test précis pour l’analyse courante de l’eau
63.60€ - 75.20€
Spécification
À utiliser avec (application) | Pour une analyse de l’eau courante |
---|---|
Suffisant pour | 100 tests |
Code produit | Marque | Type | Plage | Suffisant pour | Prix | Quantité et disponibilité | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Type | Plage | Suffisant pour | Prix | Quantité et disponibilité | |||
10356762
|
Lovibond™
147430 |
Cuivre | 0-5,0 mg/l | 100 tests |
75.20€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
10759674
|
Lovibond™
147280 |
Disque de couleur du brome | 0 à 5mg/L | 100 tests |
63.60€
1 pièce |
Expédition estimée: 30-05-2024
Connectez-vous pour voir le stock disponible |
|||
11715528
|
Lovibond™
147430 |
Cuivre | 0-5,0 mg/l | 100 tests |
Cet article est actuellement indisponible ou discontinu.
Veuillez consulter la page produit pour de possible alternative dans l’onglet |
||||
Description
- Facile à utiliser : ajoutez le réactif à la cellule d’échantillon, faites pivoter le disque jusqu’à ce que la couleur corresponde à l’échantillon et lisez la valeur de concentration
- Les réactifs et disques de couleur sont disponibles séparément
Spécification
Pour une analyse de l’eau courante | |
100 tests |