Learn More
CHEMetrics Recharge du kit d’analyse du phosphate, ortho CHEMets
Obtenez des résultats en deux minutes maximum
Marque: CHEMetrics R8510
Code nomenclature Nacres: NB.61
Informations supplémentaires : CAS : 7664-93-9 Poids : 0.01500kg Transport : UN number : 1760 Chem class : 8 Pack group : II
Description
Ce produit contient 30 ampoules à remplissage automatique CHEMets pour recharger le kit K-8510 pour l’analyse du phosphate, ortho. R-8510 est compatible avec les comparateurs C-8501 et C-8510.Informations sur la commande
Les boîtes de recharge contiennent 30 ampoules.
Spécification
Phosphate (ortho) | |
30 ampoules CHEMets à remplissage automatique pour recharger le kit K-8510 | |
0 à 1 ppm et 1 à 10 ppm | |
Kit de recharge CHEMets |
Comparateurs C-8501 et C-8510 | |
30 | |
Chlorure stanneux |
Sécurité et traitement
- CHEMets refill phosphate
Mention d'avertissement
- Dangers
Catégorie de danger
- Substances et mélanges corrosifs pour les métaux Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1A
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles Catégorie 3
Mention de danger
- H290-Peut être corrosif pour les métaux.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H335-Peut irriter les voies respiratoires.
Conseils de prudence
- P101-En cas de consultation d'un médecin, garder à disposition le récipient ou l'étiquette.
- P102-Tenir hors de portée des enfants.
- P103-Lire l'étiquette avant utilisation.
- P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P234-Conserver uniquement dans le récipient d'origine.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
- P363-Laver les vêtements contaminés avant réutilisation.
- P405-Garder sous clef.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P501-Éliminer le contenu/récipient dans conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contient: sulphuric acid, ammonium molybdate