Learn More
JULABO™ Réfrigérateurs pour produits chimiques, série KRC
Les réfrigérateurs Julabo™ pour produits chimiques sont utilisés pour le stockage et le refroidissement de produits chimiques et de substances dangereuses. L’intérieur sans étincelle empêche les dommages causés par les déversements ou évaporations éventuels de produits chimiques.
Marque: JULABO™ 8800718
Code nomenclature Nacres: NB.84
Informations supplémentaires : Poids : 35.00000kg
Description
- Avec intérieur sans étincelle
- Stockage et refroidissement de substances dangereuses
- Circuit de commande auto-protégé
- Affichage numérique de la température (LED)
- Protection contre les surcharges du compresseur de refroidissement avec bouton de test
- Coupure en cas de dysfonctionnement avec signal d’alarme visuel
- Les capteurs de fonctionnement et de sécurité sont protégés contre les courts-circuits et les déconnexions
Spécification
Refrigerator for chemicals | |
-2°C à +12°C | |
PTC | |
4 | |
Designed for storing and cooling hazardous substances | |
KRC180 | |
64 x 60 x 85.5 cm | |
52 cm | |
230 V 50 Hz | |
35 kg |
180 L | |
0.1°C | |
±1°C | |
LED | |
4 Support racks | |
40 x 52 x 70 cm | |
70 cm | |
230 V | |
50 Hz | |
35 kg |