Learn More
Buerkle™ Tablier en plastique à base de PVC résistant aux produits chimiques
42.96 EUR valable jusqu'au 2024-04-30
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
41.54 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21673" pour bénéficier de cette offre.
41.54 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "23267" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Longueur : 80 cm
Description
Tablier en plastique à base de PVC, pourvu d’œillets, d’un serre-nuque et d’un serre-taille soudés dans le tissu, qualité industrielle, noir, tissu renforcé, dimensions : 80 cm x 100 cm. En PVC
Spécification
Type | Tablier |
Matériau | PVC |
Couleur | Noir |
Structure | Tissu en plastique renforcé |
Résistance | Produits chimiques |
Comprend | Œillets, serre-nuque et serre-taille |
Dimensions (L x l) | 80 x 100 cm |
Longueur (métrique) | 80 cm |
Largeur (métrique) | 100 cm |