Learn More
Saint Gobain Life Sciences Pissettes à col étroit en PFA Chemware™
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
250 ml
500 ml
1000 ml
Description
- Marques de graduation moulées
- Buse flexible avec embout pivotant à 360° ; la petite pointe de l’orifice permet une distribution précise du contenu
- Inerte à tous les produits chimiques
- Conception étanche
- Transparente et incassable
- Non adhésive, facile à nettoyer et offrant une durée de vie flexible supérieure et une excellente résistance mécanique
Spécification
Hauteur (impériale) | 11.3 in. |
Hauteur (métrique) | 287,3 mm |
Type de produit | Pissette |
Capacité (métrique) | 500 ml |
Capacité (impériale) | 16.91 oz. |
Diamètre (métrique) intérieur de col | 16,5 mm |
Matériau | PFA |
Volume (métrique) jusqu’au rebord | 580 ml |
Closure Included | Oui |
Graduated | Yes |