Learn More
Thermo Scientific Chemicals CHES, 99 %
Code produit. p-7023961
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
100g
25g
500g
Code produit. 11479186
Marque: Thermo Scientific Chemicals A18047.14
Demander un format en vrac ou personnalisé
CAS: 103-47-9 | C8H17NO3S | 207.288 g/mol
CHES is zwitterionic buffer useful in pH range 8.6 to 10.0.CHES is widely utilized as a buffer which is used for investigations on pH-dependent processes in enzymology. It has been shown to have an unusually high affinity for the iodoacetate binding site of liver alcohol dehydrogenase.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le CHES est un tampon zwitterionique utile dans la gamme de pH 8,6 à 10,0. Il est largement utilisé comme tampon pour les recherches enzymologiques sur les processus qui dépendent du pH. On lui a découvert une affinité exceptionnellement élevée pour le site de liaison iodoacétique de l’alcool déshydrogénase hépatique.
Solubilité
Soluble dans l’eau.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Hygroscopique. Incompatible avec les agents oxydants forts.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 103-47-9
Formule moléculaire C8H17NO3S
Poids moléculaire (g/mol) 207.288
Numéro MDL MFCD00003835
Clé InChI MKWKNSIESPFAQN-UHFFFAOYSA-N
Synonyme 2-(Cyclohexylamino)ethanesulfonic acid
CID PubChem 66898
Nom IUPAC Acide 2-(cyclohexylamino)éthanesulfonique
SMILES C1CCC(CC1)NCCS(=O)(=O)O
Spécification
Nom chimique ou matériau CHES
Point de fusion >300°C
Quantité 25 g
Plage de pourcentage du dosage 0.99
Beilstein 2967601
Merck Index 14,2055
Informations sur la solubilité Soluble in water.
Poids de la formule 207.29
Pourcentage de pureté 99%