Learn More
Chicken anti-Human IgG (H+L) Secondary Antibody, R&D Systems™
Code produit 18272741 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
Conditionnement:
1mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18272741 1 mg 1mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18272741 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NB1206713
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    292.17€
    270.90€ / 1mg
    Économisez 21.27€
    7% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Chicken Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Human samples. It is validated for Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène IgG (H+L)
Applications Dot Blot, ELISA, Immunohistochemistry, Western Blot
Classification Polyclonal
Conjugué Unconjugated
Dilution Western Blot 1:2000 - 1:10000, ELISA 1:20000 - 1:100000, Immunohistochemistry 1:1000 - 1:5000, Dot Blot
Espèces hôtes Chicken
Immunogène Human IgG whole molecule
Méthode de purification Multi-step
Quantité 1 mg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Immunology
Primaire ou secondaire Secondary
Spécificité du test Assay by immunoelectrophoresis resulted in a single precipitin arc against anti-Chicken Serum, Human IgG and Human Serum.
Espèces cibles Human
Contenu et stockage Store at 4C short term. Aliquot and store at -20C long term. Avoid freeze-thaw cycles.
Type de produit Antibody
Forme Purified
Isotype IgG
Gamme de produits Novus
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only