Learn More
Chicken anti-Rabbit IgG (H+L) Secondary Antibody, R&D Systems™
Code produit 18536172 Tous les produits Bio Techne Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
0.5 mg
Conditionnement:
0.50mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
18536172 0.5 mg 0.50mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 18536172 Fournisseur Novus Biologicals Code fournisseur NBP1752580.5mg
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    109.00€
    102.90€ / 0.5mg
    Économisez 6.10€
    5% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 09-11-2026
A Novus product, part of R&D Systems. Chicken Polyclonal Antibody
IgG (H+L) Polyclonal specifically detects IgG (H+L) in Rabbit samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, ELISA, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, Immunoassay, Immunomicroscopy, Chemiluminescence Immunoassay.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Antigène IgG (H+L)
Applications Immunoassay
Classification Polyclonal
Concentration 4.5 mg/mL
Conjugué Unconjugated
Espèces hôtes Chicken
Immunogène Purified Rabbit IgG (H&L)
Méthode de purification Affinity purified
Quantité 0.5 mg
État réglementaire RUO
Disciplines de recherche Adaptive Immunity, Immunology
Primaire ou secondaire Secondary
Spécificité du test Based on IEP, this antibody reacts with heavy gamma chains on rabbit IgG and light chains on all rabbit immunoglobulins
Espèces cibles Rabbit
Contenu et stockage Store at 4°C. Do not freeze.
Type de produit Antibody
Isotype IgG
Gamme de produits Novus
Afficher plus Afficher moins
For Research Use Only
Nom du produit
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.