Learn More
Thermo Scientific Chemicals Chloramphénicol, 98 %
42.80 EUR valable jusqu'au 2024-06-30
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
42.91 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21971" pour bénéficier de cette offre.
Utilisez le code promo "21742" pour bénéficier de cette offre.
42.91 EUR valable jusqu'au 2024-12-31
Utilisez le code promo "21971" pour bénéficier de cette offre.
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Acros Organics. Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique. Le code d’article / de produit Acros Organics d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
- Le chloramphénicol est un composé organochloré qui contient un cycle nitrobenzène
- Le chloramphénicol agit comme bactériostatique en liant la sous-unité ribosomale 50S et en empêchant la formation de peptides
- Arrête l’activité de la peptidyltransférase en complexant la sous-unité 50S
Applications
- Destiné aux applications moléculaires et microbiologiques telles que les tests des gènes de résistance aux antibiotiques et les expériences de croissance sélective, ainsi que comme agent de sélection dans la culture cellulaire bactérienne
- Usage exclusivement réservé à la recherche
Specifications
Nom chimique ou matériau | Chloramphenicol |
Type | Chloramphenicol |
Point de fusion | 149.0°C to 153.0°C |
Plage de pourcentage du dosage | 98% |
Conditionnement | Flacon en verre |
Informations sur la solubilité | Solubility in water: 2.5g/L (25°C). Other solubilities: 150.8 mg/mL propylene glycol, soluble in methanol, ethanol, butanol, acetone and, ethyl acetate - slightly soluble in ether, insoluble in benzene and petroleum ether |
Poids de la formule | 323.13 |
Rotation spécifique | + 18.50 |
Pourcentage de pureté | 98% |
Quantité | 25 g |
Safety and Handling
Product Identifier
- Chloramphenicol
- Dangers
- Cancérogénicité Catégorie 1B
- H350-Peut provoquer le cancer.
- P201-Se procurer les instructions avant utilisation.
- P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
RUO – Usage exclusivement réservé à la recherche