Learn More
Chloridazon-desphényl, Honeywell Fluka™
Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
10 mg
Conditionnement:
10mg
Description
Honeywell Fluka™ offre une gamme étendue de matériaux de référence organiques et de matériaux de référence certifiés inorganiques de haute qualité.
- Produit conformément à la norme ISO 9001
- Convient à un large éventail d’industries et d’applications
- Certificat d’analyse détaillé inclus dans chaque expédition
Spécification
Spécification
| Nom chimique ou matériau | Chloridazon-desphenyl |
| CAS | 6339-19-1 |
| % max. CAS | ≤ 100% |
| Synonyme | 4-amino-5-chloro-1H-pyridazin-6-one |
| Poids moléculaire (g/mol) | 144.55 g/mol |
| Quantité | 10 mg |
| Qualité | Herbicides |