Learn More
Solution pour étalon de chlorure
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
1L
500mL
Description
WTW offre une grande variété de produits adaptés et appropriés pour l’étalonnage, la maintenance et les tests pour tous les systèmes de mesure. Les résultats de mesure sûrs et comparables sont basés sur la traçabilité aux normes éprouvées ainsi que sur l’état sans faille des systèmes de mesure. WTW dispose de l’équipement d’étalonnage et de test ainsi que de produits de nettoyage spéciaux pour tous les paramètres et systèmes de mesure. Les solutions tampon pour la mesure du pH mais aussi les étalons de conductivité sont les principaux produits, mais des solutions de base pour les mesures d’ISE ainsi que des produits spéciaux pour les systèmes en ligne complètent notre assortiment.
Spécification
Spécification
| La solution contient | Chloride |
| Forme physique | Liquide |
| Concentration | 10 g/L |
| Couleur | Incolore |
| Point d’ébullition | 100°C |
| Solubilité | Miscible with water |
| Quantité | 1000 mL |