Learn More
Solution pour étalon de chlorure
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1000 mL
Conditionnement:
1L
500mL
Description
Pour quelques paramètres tels que le nitrite, qui sont soumis à une conversion rapide, les étalons de contrôle fraîchement préparés des solutions mères par rapport aux contrôles étalons multi-paramètres sont obligatoires. Les solutions mères sont également plus rentables que les CombiChecks™ déjà confectionnés. Avec les solutions mères, la dilution correcte doit être auto-calculée et effectuée. L’utilisation d’étalons est prise en charge par les fonctions AQA dans les photomètres Photolab™.
- Chlore libre
- Chlore lié
- Aldéhyde formique
- Hydrazine
- Peroxyde d'hydrogène à
- Sulfure dhydrogène
- Phénol
- Silicium
- Sulfure
- Sulfite
- Surfactants anioniques
Spécification
Spécification
| Traçabilité au NIST | Yes |
| La solution contient | Chloride |
| Forme physique | Liquide |
| Concentration | 1000 mg/L |
| Couleur | Incolore |
| pH | 0.5 |
| Point d’ébullition | 100°C |
| Solubilité | Hydrosoluble à 20°C |
| Quantité | 500 mL |