Learn More
Chlorobenzène-d5, 99 % (isotopique), Thermo Scientific Chemicals
52.49€ - 321.00€
Identifiants chimiques
CAS | 3114-55-4 |
---|---|
Formule moléculaire | C6H5Cl |
Poids moléculaire (g/mol) | 117.587 |
Numéro MDL | MFCD00000531 |
Clé InChI | MVPPADPHJFYWMZ-RALIUCGRSA-N |
Synonyme | chlorobenzene-d5, chloro 2h5 benzene, 1-chloro 2 h? benzene, chlorobenzene d5, benzene-d5, chloro, 2h5 phenyl chloride, 1-chloro 2h5 benzene, benzene-d5-, chloro, chlorobenzene, perdeutero, chlorobenzene-d5, 99 atom % d |
CID PubChem | 575975 |
Nom IUPAC | 1-chloro-2,3,4,5,6-pentadeutériobenzène |
SMILES | C1=CC=C(C=C1)Cl |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
11439940
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044712.03 |
1 g | |||||||
11449940
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044712.06 |
5 g |
321.00€
5g |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
Ce produit de la marque Thermo Scientific Chemicals faisait à l’origine partie de la gamme de produits Alfa Aesar.Certains documents et informations sur l’étiquette peuvent faire référence à la marque historique.Le code d’article / produit Alfa Aesar d’origine ou la référence SKU n’a pas changé dans le cadre de la transition de la marque vers Thermo Scientific Chemicals.
Identifiants chimiques
3114-55-4 | |
117.587 | |
MVPPADPHJFYWMZ-RALIUCGRSA-N | |
575975 | |
C1=CC=C(C=C1)Cl |
C6H5Cl | |
MFCD00000531 | |
chlorobenzene-d5, chloro 2h5 benzene, 1-chloro 2 h? benzene, chlorobenzene d5, benzene-d5, chloro, 2h5 phenyl chloride, 1-chloro 2h5 benzene, benzene-d5-, chloro, chlorobenzene, perdeutero, chlorobenzene-d5, 99 atom % d | |
1-chloro-2,3,4,5,6-pentadeutériobenzène |
Spécification
Chlorobenzene-d5 | |
Isotopic | |
24°C (75°F) | |
1.522 | |
130°C | |
MFCD00000531 | |
1866335 | |
MVPPADPHJFYWMZ-RALIUCGRSA-N | |
1-chloro-2,3,4,5,6-pentadeutériobenzène | |
575975 | |
99% |
Liquide | |
1.157g/mL | |
Aromatic | |
3114-55-4 | |
C6H5Cl | |
UN1134 | |
chlorobenzene-d5, chloro 2h5 benzene, 1-chloro 2 h? benzene, chlorobenzene d5, benzene-d5, chloro, 2h5 phenyl chloride, 1-chloro 2h5 benzene, benzene-d5-, chloro, chlorobenzene, perdeutero, chlorobenzene-d5, 99 atom % d | |
C1=CC=C(C=C1)Cl | |
117.587 | |
117.6 |
Sécurité et traitement
GHS H Statement
H226-H332
Flammable liquid and vapor.
Harmful if inhaled.
GHS P Statement
P262-P273
Do not get in eyes, on skin, or on clothing.
Avoid release to the environment.
Warning
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packing Group: III; Proper Shipping Name: CHLOROBENZENE
RUO – Research Use Only