Learn More
Chlorocyclopentane, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog Number 11405987
Click to view available options
Quantité:
100 g
500 g
930-28-9
C5H9Cl
104.577
MFCD00001360
NDTCXABJQNJPCF-UHFFFAOYSA-N
cyclopentane, chloro, cyclopentyl chloride, chloroclopentane, cyclopentylchloride, unii-to3f41cl9a, 1-chlorocyclopentane, to3f41cl9a, cyclopentylchlorid, chloro-cyclopentan, chlorocyclopenetane
70252
chlorocyclopentane
C1CCC(C1)Cl
930-28-9
C5H9Cl
104.577
MFCD00001360
NDTCXABJQNJPCF-UHFFFAOYSA-N
cyclopentane, chloro, cyclopentyl chloride, chloroclopentane, cyclopentylchloride, unii-to3f41cl9a, 1-chlorocyclopentane, to3f41cl9a, cyclopentylchlorid, chloro-cyclopentan, chlorocyclopenetane
70252
chlorocyclopentane
C1CCC(C1)Cl
Chlorocyclopentane was used in the preparation of diastereomeric activation products. It is an important raw material and intermediate used in organic synthesis, pharmaceuticals, agrochemicals and dyestuff.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Applications
Le chlorocyclopentane a été utilisé dans la préparation des produits d’activation diastéréomérique. Il s’agit d’une importante matière première et intermédiaire utilisée dans la synthèse organique, les produits pharmaceutiques, les produits agrochimiques et les colorants.
Solubilité
Soluble dans l’eau. 760 mg/l.
Remarques
Stockez-le dans un endroit frais. Garder le récipient bien fermé dans un endroit sec et bien ventilé. Les matières incompatibles sont les agents oxydants.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Chlorocyclopentane
Point de fusion -94°C
Densité 1.003
Point d’ébullition 113°C to 114°C
Point d’éclair 15°C (59°F)
Indice de réfraction 1.4512
Quantité 100 g
Numéro UN UN1993
Beilstein 1900557
Informations sur la solubilité Soluble in water. 760mg/L.
Poids de la formule 104.58
Pourcentage de pureté 99%