missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Chloroform D 99.96% D, Eurisotop

Click to view available options
Quantité:
25 mL
10 x 0.6 mL
10 x 0.75 mL
Conditionnement:
Ampule
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
865-49-6
Chloroform-d '100%', Chloroform-d, Deuterochloroform
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
865-49-6
Chloroform-d '100%', Chloroform-d, Deuterochloroform

Synonym: Chloroform-d '100%', Chloroform-d, Deuterochloroform

Chloroform D

  • Isotopic Enrichment: 99.96% D

CoA and MSDS available at Eurisotop.com

Nom chimique ou matériau Chloroform D
Deutérium (D) 99.96% D
Conditionnement Ampule
Point d’ébullition 61°C to 62°C
Couleur Colorless
Point de fusion -63.5°C
Quantité 10 x 0.75 mL
Qualité Research Grade