Learn More
Hexahydrate d’acide chloroplatinique, réactif ACS, ≥ 37,50 % de base Pt, Honeywell™
Code produit. 15671770 Tous les produits Honeywell Fluka Produits
Click to view available options
Quantité:
1 g
5 g
25 g
Conditionnement:
Flacon en verre
Conditionnement:
1g
25g
5g
Code produit. 15671770
Marque: Honeywell-Fluka 2060831G
Demander un format en vrac ou personnalisé
Réactif ACS, ≥, 37,50 % de base Pt
  • Leader du secteur depuis plus de 65 ans
  • Honeywell propose désormais des réactifs inorganiques de qualité supérieure Fluka™ dans le monde entier – avec une homogénéité, une pureté et une précision garanties
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Identifiants chimiques
CAS 18497-13-7
Formule moléculaire Cl6H14O6Pt
Poids moléculaire (g/mol) 517.89
Numéro MDL MFCD00149910
Clé InChI PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
Nom IUPAC platinum(4+) dihydrogen hexahydrate hexachloride
SMILES [H+].[H+].O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt+4]
Spécification
Nom chimique ou matériau Chloroplatinic Acid Hexahydrate
Forme physique Powder
Quantité 1 g
Formule linéaire H2PtCl6 · 6H2O
Numéro UN UN2507
Poids de la formule 517.9g/mol
Pourcentage de pureté ≥37.50% (Pt basis)
Qualité Réactif ACS
Conditionnement Flacon en verre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • Chloroplatinic acid hexahydrate
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 3
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
  • Sensibilisation cutanée Catégorie 1
Mention de danger
  • H301-Toxique en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H317-Peut provoquer une allergie cutanée.
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P308+P313-EN CAS d'exposition prouvée ou suspectée: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contient: Chloroplatinic acidhexahydrate