Learn More
Solution d’étalon de chlorure, Ion ECON, Chem-Lab
Code produit. 11999032
Click to view available options
Quantité:
500 mL
Conditionnement:
500mL
Code produit. 11999032
Marque: Chem-Lab CL01.0346.0500
Étalonnez l’équipement pour obtenir des résultats de mesure d’ions précis. La solution d’étalon de chlorure, Ion ECON, Chem-Lab est un étalon à paramètre unique pour l’assurance qualité analytique. Contient une concentration précise de 1000μg/ml de Cl- (±5μg), à partir d’une solution de 2,1 g de KCl dans 1 L d’eau.
Afin d’obtenir des résultats analytiques précis, il est essentiel d’étalonner tous les instruments utilisés pour l’analyse avant de commencer. Une solution d’étalon peut être utilisée à la place d’un échantillon, car elle contient une concentration connue de produits chimiques ou d’analytes. Cela permet à l’analyste de réaliser un processus de test en sachant quelle devrait être la valeur finale. Ce travail d’étalonnage n’est significatif que si des matériaux de référence fiables sont utilisés.
Spécification
CAS 7447-40-7
Concentration or Composition Notes 2,1 g KCl pour 1 L H2O
Densité 1.00g/mL
Forme physique Liquide
Formule moléculaire ClK
Concentration 1000  μg/mL
Numéro MDL MFCD00011360
Couleur Incolore
Solubilité Soluble dans l’eau
Clé InChI WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
SMILES [Cl-].[K+]
Nom IUPAC Chlorure de potassium
Poids moléculaire (g/mol) 74.55
CID PubChem 4873
Quantité 500 mL
ChEBI CHEBI:32588
Poids de la formule 74.56g/mol