Learn More
Thermo Scientific Chemicals Cholestérol, 95 %
Catalog Number 10216983
Click to view available options
Quantité:
25 g
100 g
500 g
2.5 kg
Conditionnement:
Flacon en plastique
Récipient en plastique
57-88-5
C27H46O
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
cholesterol, cholesterin, cholest-5-en-3beta-ol, cholesteryl alcohol, cholestrin, cordulan, dusoline, dusoran, provitamin d, cholesterine
5997
CHEBI:16113
57-88-5
C27H46O
HVYWMOMLDIMFJA-DPAQBDIFSA-N
cholesterol, cholesterin, cholest-5-en-3beta-ol, cholesteryl alcohol, cholestrin, cordulan, dusoline, dusoran, provitamin d, cholesterine
5997
CHEBI:16113
Une préparation purifiée en laboratoire du stérol animal, cholestérol, n° CAS 57-88-5, est disponible sous forme de poudre pour une utilisation expérimentale.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Description générale
  • Le cholestérol (cholestérine, alcool cholestéryle) est un stérol lipidique présent dans les membranes cellulaires de vertébrés
  • Le cholestérol est un cholestanol, une classe de molécules qui contient le motif C-27 du cholestane
  • Précurseur de nombreux stéroïdes et hormones sexuelles chez les animaux, notamment le cortisol, l’aldostérone, la testostérone, la progestérone et l’œstrogène
  • Il joue un rôle dans la neurotransmission et est crucial pour les systèmes organiques, tels que les systèmes immunitaire, reproductif et endocrinien
Applications
  • Convient aux applications in vitro et in vivo
  • Stabilisés sous forme de poudre pour une utilisation en laboratoire uniquement
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Nom chimique ou matériau Cholesterol
Note relative au nom Stabilized
Densité 1.06g/mL
Plage de pourcentage du dosage 95%
Conditionnement Flacon en plastique
Quantité 25 g
Fieser 01,141
Merck Index 15, 2208
Conditions de rotation spécifiques − 36.00 (20.00°C c=2,dioxane)
SMILES CC(C)CCCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C
Nom IUPAC (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-10,13-diméthyl-17-[(2R)-6-méthylheptan-2-yl]-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodécahydro-1H-cyclopenta[a]phénanthrén-3-ol
Poids moléculaire (g/mol) 386.664
Poids de la formule 386.65
Mehr anzeigen Weniger anzeigen