Learn More
Gilac™ Chopping Board with 6 HACCP Color Pellets
Chopping Board with 6 HACCP Color Pellets is ideal for intensive use. Excellent resistance to abrasion and high temperatures.
41.99€ - 52.49€
Spécification
Type de produit | Cutting Board |
---|---|
Matériau | Polyethylene |
Couleur | White |
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Dimensions (L x l) | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
17988861
|
Gilac™
G651061 |
400 x 300 mm |
41.99€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
17988411
|
Gilac™
G651060 |
600 x 400 mm |
52.49€
1 pièce |
Expédition estimée: 14-06-2024 Connectez-vous pour voir le stock disponible |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | ||||
Description
- Chopping board in HDPE, 2 cm thick, Ideal for intensive use.
- Excellent resistance to abrasion and high temperatures.
- Multi-purpose and easy to clean.
- Does not retain odours from the food cut on it.
- Its smooth surface limits knife marks and allows the blades to slide well.
- Each board comes with a bag of 6 HACCP pellets to differentiate uses by food groups and avoid cross-contamination.
- The pellet in the desired color is to be slotted into the board.
- Note: once clipped, it is not possible to remove it easily, its use is designed to be dedicated to each board.
Spécification
Cutting Board | |
Polyethylene | |
White |